Description
C6H12, numéro CAS-110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
Specifications
Specifications
| Point de fusion | 6,5 °C |
| CAS | 110-82-7 |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 2.5 l |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C6H12 |
| Tension de vapeur | 104 mbar à 20 °C |
| Numéro MDL | MFCD00003814 |
| Viscosité | 0,94 mPaS à 20 °C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cyclohexane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane