Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane CHROMASOLV™
Code produit 15945490
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
18 L
Conditionnement:
18L
7L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15945490 7 L 7L
15935490 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15945490 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 344967L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cyclohexane CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus de pesticides, ≥ 99,5 % (GC).
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC).
  • Développé spécialement pour l'application à l'analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC.
  • La teneur en matières non volatiles et en eau est spécifiée pour chaque solvant.
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Benzene Hexahydride, Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
pH Not applicable
Point de fusion 6.4°C
Couleur Incolore
Densité 0.78 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair 8.3 %(V)
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire C6H12
Tension de vapeur 130 hPa (25°C)
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Numéro UN UN1145
Beilstein 1900225
Point d’ébullition 81°C (1.013 hPa)
Pourcentage de pureté ≥99.50%
Qualité GC