Learn More
Cyclohexane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,7 %, Solstice
Code produit 15614540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15614540 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15694530 100 mL Flacon en verre 100mL
15604540 1 L Flacon en verre 1L
15624540 2 L Flacon en verre 2L
15644540 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15634540 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15614540 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 348552.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    31.89€ / 2.5L
    Économisez 271.11€
    89% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,7%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 4 °C à 7 °C (littérature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99.7%
Absorbance max. 0,10 à 235 nm, max. 0,20 à 230 nm, max. 0,50 à 220 nm, max. 1,00 à 210 nm, max. 0,01 à 400 nm, max. 0,01 à 300 nm, max. 0,01 à 255 nm, max. 0,03 à 250 nm, max. 0,08 à 240 nm
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0,779 g/mL à 25 °C(lit.) ; 0,780 g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −18 °C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H12
Numéro UN UN1145
Beilstein 1900225
Point d’ébullition 81 °C
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.