Learn More
Acide cyclohexaneacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444647 25 g 25g
15434647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31986.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5292-21-7
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00001518
Clé InChI LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
CID PubChem 21363
ChEBI CHEBI:37277
Nom IUPAC Acide 2-cyclohexylacétique
SMILES OC(=O)CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexaneacetic acid
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 1.007
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Quantité 25 g
Beilstein 2041326
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%