Learn More
Chlorure de cyclohexanecarbonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexanecarbonyl Chloride |
| CAS | 2719-27-9 |
| Formule moléculaire | C7H11ClO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (Chlorocarbonyl)cyclohexane, Cyclohexanecarboxylic Acid Chloride, Cyclohexanoic Acid Chloride, Cyclohexanoyl Chloride, Cyclohexylcarbonyl Chloride, Hexahydrobenzoyl Chloride, NSC 85181 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | ClC(=O)C1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de cyclohexanecarbonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.61 |