Learn More
Cyclohexanecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10592731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10592731 25 mL Flacon en verre 25mL
10366740 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148670250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2043-61-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2043-61-0
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00001457
Clé InChI KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanecarboxaldehyde, cyclohexanal, formylcyclohexane, cyclohexanealdehyde, cyclohexanaldehyde, cyclohexylcarboxaldehyde, 1-formylcyclohexane, hexahydrobenzaldehyde, cyclohexylformaldehyde, cyclohexane formaldehyde
CID PubChem 16275
Nom IUPAC cyclohexanecarbalaldéhyde
SMILES O=CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarboxaldehyde
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à rose
Densité 0.9260g/mL
Point d’ébullition 161.0°C to 163.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CHO
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4520
Quantité 25 mL
Beilstein 07, 19
Gravité spécifique 0.926
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.