Learn More
Cyclohexanecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433257
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15433257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23837.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexanecarboxaldéhyde est utilisé pour la synthèse du poly(vinyle cyclohexanal). Il a été utilisé comme substrat modèle dans la synthèse de propargylamines à l’aide de nanoparticules de Fe3O4 comme catalyseur. Il a été utilisé dans une réaction aldolique avec éth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarboxaldehyde
CAS 2043-61-0
Point de fusion 34°C to 35°C
Densité 0.93
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 40°C (105°F)
Formule moléculaire C7H12O
Indice de réfraction 1.45
Numéro MDL MFCD00001457
Quantité 25 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 878306
Sensibilité Air and light sensitive
Synonyme cyclohexanecarboxaldehyde, cyclohexanal, formylcyclohexane, cyclohexanealdehyde, cyclohexanaldehyde, cyclohexylcarboxaldehyde, 1-formylcyclohexane, hexahydrobenzaldehyde, cyclohexylformaldehyde, cyclohexane formaldehyde
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Clé InChI KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexanecarbalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
CID PubChem 16275
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%