Learn More
Acide cyclohexanecarboxylique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10214910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10214910 500 g Flacon en verre 500g
10173380 25 g Flacon en verre 25g
10193380 100 g Flacon en verre 100g
10224860 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10214910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146565000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-89-5
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00001461
Clé InChI NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
CID PubChem 7413
ChEBI CHEBI:36096
Nom IUPAC Acide cyclohexanecarboxylique
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarboxylic acid
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 30.0°C to 32.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 232.0°C to 233.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CO2H
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4620
Quantité 500 g
Beilstein 09, 7
Merck Index 15, 2717
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.201g/100mL (15 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin