Learn More
Acide cyclohexanecarboxylique, 98%
Code produit 11477696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477696 250 g 250g
11344539 500 g 500g
11467696 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14693.30
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS : 98-89-5 | C7H12O2 | 128,171 g/mole
L’acide cyclohexanecarboxylique peut être utilisé pour déterminer les constantes de liaison complexes des trois cyclodextrines natives avec sept dérivés de cyclohexane.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications L'acide cyclohexanecarboxylique peut être utilisé pour déterminer les constantes de liaison complexes des trois cyclodextrines natives avec sept
dérivés du cyclohexane.
Solubilité Soluble dans l'eau 0,201 g/100 mL
(15 °C).°
Remarques :
À conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-89-5
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.171
Numéro MDL MFCD00001461
Clé InChI NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
CID PubChem 7413
ChEBI CHEBI:36096
Nom IUPAC Acide cyclohexanecarboxylique
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 29°C to 32°C
Densité 1.048
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair 118°C (244°F)
Indice de réfraction 1.461
Quantité 250 g
Beilstein 970529
Merck Index 14,2724
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.201g/100 mL (15°C).
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– À des fins de recherche uniquement
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.