Learn More
Acide cyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30360295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360295 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9917431G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Formule moléculaire C7 H12 O2
Quantité 1 g
Synonyme Cyclohexanecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCCCC1
Nom IUPAC Acide cyclohexanecarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.0837