Learn More
Acide cyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30351463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351463 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC991743500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Formule moléculaire C7 H12 O2
Quantité 500 mg
Synonyme Cyclohexanecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCCCC1
Nom IUPAC Acide cyclohexanecarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.0837