Learn More
Cyclohexaneméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11360536 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11360536
Marque: Thermo Scientific Acros 111340050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-49-2
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Clé InChI VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
CID PubChem 7507
Nom IUPAC cyclohexylméthanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanemethanol
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 181.0°C
Point d’éclair 71°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH2OH
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4650
Quantité 5 g
Beilstein 06,14
Merck Index 15,2724
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%