Learn More
Cyclohexaneméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370536 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11370536 25 g Flacon en verre 25g
11360536 5 g Flacon en verre 5g
11380536 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370536 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111340250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.90€
    45.65€ / 25g
    Économisez 5.25€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-49-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-49-2
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Clé InChI VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanemethanol, cyclohexylcarbinol, hexahydrobenzyl alcohol, cyclohexanecarbinol, methanol, cyclohexyl, cyclohexylmethyl alcohol, benzyl alcohol, hexahydro, usaf do-49, hydroxymethylcyclohexane, hydroxymethyl cyclohexane
CID PubChem 7507
Nom IUPAC cyclohexylméthanol
SMILES C1CCC(CC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanemethanol
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 181.0°C
Point d’éclair 71°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11CH2OH
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4650
Quantité 25 g
Beilstein 06,14
Merck Index 15,2724
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%