Learn More
Cyclohexaneméthanol, TRC
Code produit 17998514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998514 100 g 100g
17920095 5 g 5g
17939754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17998514 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC989115100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-49-2
Formule moléculaire C7 H14 O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Synonyme Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexanecarbinol, Cyclohexylcarbinol, Cyclohexylmethanol, Cyclohexylmethyl alcohol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
Nom IUPAC cyclohexylméthanol
SMILES OCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylmethanol
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
Poids de la formule 114.1045
Pourcentage de pureté >95%