Learn More
Cyclohexaneméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312546
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312546 5 g 5g
11322546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06501.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3218-02-8 | C7H15N | 113.20 g/mol
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff?s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. It was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclohexaneméthylamine a été utilisée dans la synthèse du ligand de base Schif, du 4-méthyl-2,6-bis(cyclohexylméthyliminométhyl)-phénol, qui forme des complexes hexanucléaires de zinc(II). Il a été utilisé lors de la synthèse du 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides et de 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyle carbamoylcarbazides à partir des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3218-02-8
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.20
Numéro MDL MFCD00001520
Clé InChI AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
CID PubChem 76688
Nom IUPAC Cyclohexylméthanamine
SMILES C1CCC(CC1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanemethylamine
Point de fusion -8°C
Densité 0.871
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 5 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 635751
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 98%