Learn More
Acide cyclohexanepropanoïque, TRC
Code produit 30362522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362522 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98726050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanepropanoic Acid
CAS 701-97-3
Formule moléculaire C9H16O2
Quantité 50 g
Synonyme 3-Cyclohexanepropanoic Acid, 3-Cyclohexanepropionic Acid, 3-Cyclohexylpropanoic Acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid, Cyclohexylpropionic Acid, NSC 404945
Formule InChI InChI=1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Nom IUPAC Acide 3-cyclohexylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Poids de la formule 156.115