Learn More
Acide cyclohexanepropanoïque, TRC
Code produit 30360888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360888 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360888 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC987260500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanepropanoic Acid
CAS 701-97-3
Formule moléculaire C9H16O2
Quantité 500 mg
Synonyme 3-Cyclohexanepropanoic Acid, 3-Cyclohexanepropionic Acid, 3-Cyclohexylpropanoic Acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid, Cyclohexylpropionic Acid, NSC 404945
Formule InChI InChI=1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCC1CCCCC1
Nom IUPAC Acide 3-cyclohexylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Poids de la formule 156.115