Learn More
Cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438207
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438207 500 mL 500mL
11428207 100 mL 100mL
11448207 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11438207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17576.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 108-93-0 | C6H12O | 100.161 g/mol
Cyclohexanol is used in making soaps, dry cleaning agents and plasticizers. It acts as a solvent for rubber, resins, nitrocellulose, metallic soaps, oils, esters and ethers. It is used in the preparation of adipic acid, hexamethylene diamine, cyclohexanone and caprolactam. It acts as a soap stabilizing agent, disinfection medicated soap and detergent emulsion. It is also useful for paint blending agent, leather degreasing agent and polishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexanol est utilisé pour fabriquer des savons, des agents de nettoyage à sec et des plastifiants. Il agit comme solvant pour le caoutchouc, les résines, la nitrocellulose, les savons métalliques, les huiles, les esters et les éthers. Il est utilisé dans la préparation de l’acide adipique, de l’hexaméthylène diamine, de la cyclohexanone et du caprolactame. Il agit comme un agent de stabilisation du savon, une émulsion de savon et de détergent médicamenteux pour la désinfection. Il est également utile pour l’agent de mélange de peinture, l’agent de dégraissage du cuir et les produits de polissage.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, à l’éther éthylique acétone, au chloroforme, à l’acétate d’éthyle, à l’huile de lin et au benzène. Légèrement miscible à l’eau froide.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, le peroxyde d’hydrogène et l’acide nitrique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-93-0
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00003855
Clé InChI HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl alcohol, hexahydrophenol, hydrophenol, hydroxycyclohexane, hexalin, 1-cyclohexanol, hydralin, adronal, naxol, adronol
CID PubChem 7966
ChEBI CHEBI:18099
Nom IUPAC cyclohexanol
SMILES C1CCC(CC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanol
Point de fusion 23°C to 24°C
Densité 0.951
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.465
Quantité 500 mL
Beilstein 906744
Merck Index 14,2725
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether acetone,chloroform,ethyl acetate,linseed oil and benzene. Slightly miscible with cold water.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanol