Learn More
Cyclohexanone-2,2,6,6-d4, CDN
Code produit 30317346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30317346 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND08801G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone-2,2,6,6-D4
CAS 1006-03-7
Formule moléculaire C6 D4 H6 O
Quantité 1 g
Synonyme Cyclohexanone-2,2,6,6-d4 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 2,2,6,6-Tetradeuteriocyclohexanone, [2,2,6,6-d4]-Cyclohexanone, Cyclohexanone-2,2,6,6-D4, Cyclohexanone-d4
Formule InChI InChI=1 S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C1([2 H])CCCC([2 H])([2 H])C1=O
Nom IUPAC 2,2,6,6-tetradeuteriociclohexan-1-ona
Poids moléculaire (g/mol) 102.1677
Poids de la formule 102,0983 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique