Learn More
Cyclohexanone 2,4-dinitrophénylhydrazone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494863 1 g 1g
11404873 5 g 5g
11414873 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12203.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1589-62-4 | C12H14N4O4 | 278.268 g/mol
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone is a useful standard for elemental analysis. Also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclohexanone 2,4-dinitrophénylhydrazone est un étalon utile pour l’analyse élémentaire. Également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Stocker entre 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1589-62-4
Formule moléculaire C12H14N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.268
Numéro MDL MFCD00001658
Clé InChI QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone, 1-cyclohexylidene-2-2,4-dinitrophenyl hydrazine, cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone, cyclohexanone, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, cyclohexanone 2,4-dinitrophenyl hydrazone, n-cyclohexylideneamino-2,4-dinitroaniline, acmc-20alct, maybridge1_001626
CID PubChem 74117
Nom IUPAC N-(cyclohexylidèneamino)2,4--dinitroaniline
SMILES C1CCC(=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly).
Poids de la formule 278.27
Pourcentage de pureté 99%