Learn More
Cyclohexanone, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-3345827
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467477 500 mL 500mL
11477477 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15607.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclohexanone est utilisée dans la préparation de polymères synthétiques tels que le nylon 6,6 et le nylon 6. Il agit comme un solvant dans la synthèse organique. Ses dérivés sont utilisés pour la synthèse de colorants, de produits chimiques en caoutchouc, de plastifiants et de produits pharmaceutiques. De plus, il est impliqué dans la préparation de l’oxime de cyclohexanone, qui se réarrange pour donner du caprolactame en présence d’un catalyseur d’acide sulfurique.
Solubilité
Miscible avec de l’éther diéthylique, de l’acétone et de l’alcool. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux rouges, le plomb, les amines, l’acide sulfurique, l’acide nitrique, les acides forts, les amines aliphatiques, le caoutchouc, les résines et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-94-1
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00001625
Clé InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
CID PubChem 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nom IUPAC cyclohexanone
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone
Point de fusion °C to 26°C
Densité 0.9478
Quantité 500 mL
Point d’éclair 47°C (116°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4507
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Numéro UN UN1915
Beilstein 385735
Merck Index 14,2726
Point d’ébullition 154°C to 156°C
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,acetone and alcohol. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥99%