Learn More
Cyclohexanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15204187 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15204187 1 L 1L
15245998 250 mL 250mL
15235998 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15204187 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.90€
    67.65€ / 1L
    Économisez 14.25€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-94-1
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Clé InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
CID PubChem 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nom IUPAC cyclohexanone
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone
Point de fusion -47.0°C
Densité 0.9470g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 43°C
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4560
Gravité spécifique 0.947
Formule linéaire C6H10(=O)
Eau 0.05% max.
Point d’ébullition 155.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (10°C). Other solubilities: soluble in all common organic solvents
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.