Learn More
Cyclohexanone, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387628 1 L 1L
11474990 500 mL 500mL
11307638 4 x 1 L 4L
11397628 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11387628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033309.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98.145 g/mol
Cyclohexanone is used as an industrial solvent and paint remover. It acts as a precursor to nylon 6,6 and nylon 6 and cyclohexanone oxime, which gives caprolactam on rearrangement. Further, it is used as a chemical reaction medium, adhesives, sealants and agricultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-94-1
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00001625
Clé InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
CID PubChem 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nom IUPAC cyclohexanone
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone
Point de fusion °C to 26°C
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.947 g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 47°C (116°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4507
Plage de pourcentage du dosage >99%
Tension de vapeur 4.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 385735
Point d’ébullition 154°C to 156°C
Informations sur la solubilité Miscible with water and ethanol,acetone,ethyl ether and other organic solvents.
Poids de la formule 98.15
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanone