Learn More
Cyclohexanone, ACS, Greenfield
Code produit 30286176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4x4L Case
5 Gallon
Conditionnement:
16L
18.93L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30286176 4x4L Case 16L
30286185 5 Gallon 18.93L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30286176 Fournisseur Pharmco Code fournisseur 314000ACSCS4L
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 108-94-1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone, ACS
Quantité 4x4L Case
Conditionnement Estuche 4x4L
Point d’ébullition 156°C
Qualité Réactif