Learn More
Cyclohexanone, ACS, Greenfield
Code produit 30286185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 gal
Boîtier 4x4L
Conditionnement:
16L
18.93L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30286185 5 gal 18.93L
30286176 Boîtier 4x4L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30286185 Fournisseur Pharmco Code fournisseur 314000ACSPL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1317.66€
    1297.46€ / 18.93L
    Économisez 20.20€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 108-94-1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone, ACS
Quantité 5 gal
Conditionnement Bidon en métal de 5 litres
Point d’ébullition 156 °C
Qualité Réactif