Learn More
Cyclohexanone, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Cyclohexanone, certifiée AR pour l’analyse
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -47 °C |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 mL |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
| Tension de vapeur | 4,5 mbar à 20 °C ° |
| Point d’ébullition | 155 °C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cyclohexanone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.