Learn More
Cyclohexanone-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexanone-d6 |
| CAS | 54513-99-4 |
| Formule moléculaire | C6 D6 H4 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Anon-d6, Anone-d6, Cyclohexanone-3,3,4,4,5,5-d6, Hexanon-d6, Hytrol O-d6, NSC 5711-d6, Nadone-d6, Pimelic Ketone-d6, Pimelin Ketone-d6, Sextone-d6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(=O)CC([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 3,3,4,4,5,5-Hexexone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.18 |
| Poids de la formule | 104.1108 |