Learn More
Oxime de cyclohexanone 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10112620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10112620 100 g Bouteille en plastique 100g
10734411 500 g Bouteille en plastique 500g
10340984 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10112620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111201000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-64-1
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00001660
Clé InChI VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
CID PubChem 7517
Nom IUPAC N-cyclohexylidène-hydroxylamine
SMILES ON=C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexanone oxime
Point de fusion 88°C to 92°C
Note relative au nom 97%
Couleur Beige-marron à blanc
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Merck Index 10, 2720
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté ≥96.0%