Learn More
Cyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexanone |
| CAS | 108-94-1 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6 H10 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2 |
| SMILES | O=C1CCCCC1 |
| Nom IUPAC | cyclohexanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
| Afficher plus |