Learn More
Cyclohexène, 99 %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10529880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10529880 10 L Récipient en plastique 10L
10173200 500 mL Flacon en verre 500mL
10091780 1 L Flacon en verre 1L
10714271 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10529880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154840100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    348.65€ / 10L
    Économisez 50.35€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-83-8
Clé InChI HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
CID PubChem 8079
ChEBI CHEBI:36404
Nom IUPAC cyclohexène
SMILES C1CCC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexene
Point de fusion -104.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 83.0°C
Point d’éclair −20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C6H10
Formule linéaire C6H10
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4470
Quantité 10 L
Beilstein 05,63
Merck Index 15,272
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 82.13
Viscosité 0.66 mPa.s (22°C)
Poids de la formule 82.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.