Learn More
Cyclohexène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334539 100 mL 100mL
11420163 500 mL 500mL
11430163 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11334539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11359.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82.146 g/mol
Cyclohexene is used as a solvent. It is employed as a precursor to caprolactam, adipic acid, maleic acid, dicyclohexyladipate and cyclohexeneoxide. It is used as an intermediate for the production of cyclohexanol and cyclohexeneoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexène est utilisé comme solvant. Il est utilisé comme précurseur du caprolactame, de l’acide adipique, de l’acide maléique, de l’adipate de dicyclohexyle et de l’oxyde de cyclohexène. Il est utilisé comme intermédiaire pour la production de cyclohexanol et de l’oxyde de cyclohexène.
Solubilité
Non miscible avec l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-83-8
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00001539
Clé InChI HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
CID PubChem 8079
ChEBI CHEBI:36404
Nom IUPAC cyclohexène
SMILES C1CCC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexene
Point de fusion -104°C
Densité 0.811
Point d’ébullition 83°C to 85°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.446
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2256
Beilstein 906737
Merck Index 14,2727
Informations sur la solubilité Immiscible with cold water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexene