Learn More
Cyclohexène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11420163
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11420163 500 mL 500mL
11334539 100 mL 100mL
11430163 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11420163 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11359.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20€
    33.65€ / 500mL
    Économisez 5.55€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82.146 g/mol
Cyclohexene is used as a solvent. It is employed as a precursor to caprolactam, adipic acid, maleic acid, dicyclohexyladipate and cyclohexeneoxide. It is used as an intermediate for the production of cyclohexanol and cyclohexeneoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexène est utilisé comme solvant. Il est utilisé comme précurseur du caprolactame, de l’acide adipique, de l’acide maléique, de l’adipate de dicyclohexyle et de l’oxyde de cyclohexène. Il est utilisé comme intermédiaire pour la production de cyclohexanol et de l’oxyde de cyclohexène.
Solubilité
Non miscible avec l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-83-8
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00001539
Clé InChI HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
CID PubChem 8079
ChEBI CHEBI:36404
Nom IUPAC cyclohexène
SMILES C1CCC=CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclohexene
Point de fusion -104°C
Densité 0.811
Point d’ébullition 83°C to 85°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.446
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2256
Beilstein 906737
Merck Index 14,2727
Informations sur la solubilité Immiscible with cold water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexene