Learn More
Oxyde de cyclohexène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10510371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10510371 100 mL Flacon en verre 100mL
10214330 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10510371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111211000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 286-20-4
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00005162
Clé InChI ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
CID PubChem 9246
Nom IUPAC 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
SMILES C1CCC2C(C1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexene oxide
Note relative au nom 98%
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 129.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540
Quantité 100 mL
Beilstein 17, 21
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone, soluble in most other organic solvents
Viscosité 1.75 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexene oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.