Learn More
Oxyde de cyclohexène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464584 500 g 500g
11454584 100 g 100g
11474584 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13185.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98.145 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, dyestuffs and in agrochemical industries. It is used in medicine. Cyclohexene oxide (epoxycyclohexane) is an useful monomer in polymerization and coating industry. It is used in the synthesis of alicyclic target materials including pharmaceuticals, perfumery and dyestuffs. It is used as a monomer in photopolymerizations, with carbonmonoxide to yield aromatic polycarbonates which has minimum impurities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les colorants et les industries agrochimiques. Il est utilisé en médecine. L’oxyde de cyclohexène (époxycyclohexane) est un monomère utile dans l’industrie de la polymérisation et du revêtement. Il est utilisé dans la synthèse de matériaux cibles alicycliques, y compris les produits pharmaceutiques, la parfumerie et les colorants. Il est utilisé comme monomère dans les photopolymérisations, avec du monoxyde de carbone pour produire des polycarbonates aromatiques qui ont des impuretés minimales.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 286-20-4
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00005162
Clé InChI ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
CID PubChem 9246
Nom IUPAC 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
SMILES C1CCC2C(C1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexene oxide
Point de fusion -40°C
Densité 0.972
Point d’ébullition 129°C to 130°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Indice de réfraction 1.452
Quantité 500 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 383568
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥98%