Learn More
Cycloheximide, Serva Electrophoresis™
Code produit 11402813
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402813 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11402813 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 1070004
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Spécification
CAS 66-81-9
Point de fusion 98°C to 112°C
Formule moléculaire C15H23NO4
Numéro MDL MFCD00082346
Quantité 1 g
Synonyme cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
Clé InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Nom IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
CID PubChem 6197
ChEBI CHEBI:27641