Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90 %
Code produit 15478109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478109 1 g 1g
15488109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478109 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66665.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Réactif de laboratoire fréquemment utilisé qui inhibe la croissance fongique en ciblant la synthèse des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-81-9
Formule moléculaire C15H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
Numéro MDL MFCD00082346
Clé InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonyme 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
CID PubChem 6197
ChEBI CHEBI:27641
Nom IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheximide
Type Cycloheximide
Forme physique Poudre
Point de fusion 111°C to 116°C
Couleur Crème à blanc
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Numéro UN UN2811
Beilstein 88868
Point d’ébullition 492°C
Merck Index 14,2728
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20mg/mL
Poids de la formule 281.35
Pourcentage de pureté 90%