Learn More
TOKU-E™ Cycloheximide ReadyMade™ Solution
Code produit 30044037
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30044037 10 x 1 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30044037 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur C08410x1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Cycloheximide ReadyMade™ Solution is provided as a solution of Cycloheximide in DMSO.
  • CAS Number: 66-81-9
  • Molecular Formula: C15H23NO4
  • Molecular Weight: 281.35 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces griseus
  • Spectrum: Cycloheximide is effective against fungi and yeast, including fungi found in brewing test media. It has lower activity against bacteria
  • Mechanism of Action: Cycloheximide binds to the ribosome and inhibits the eEF2-mediated translocation step in protein synthesis, thus blocking translational elongation
Spécification
CAS 66-81-9
Certifications/Conformité Purity >95%
Nom chimique ou matériau Cycloheximide
Couleur Clear to Light yellow
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Cycloheximide ReadyMade™ Solution 100 mg/mL in DMSO
Concentration 100 to 105 mg/mL
Forme Solution transparente, incolore à légèrement jaune
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Néant
Sans additif Néant
Formule Liquid in DMSO
À utiliser avec (application) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Gamme de produits ReadyMade™ Solutions
Pureté ou qualité >95%
Quantité 10 x 1 ml
Conditions d’expédition Ambient
Source Streptomyces griseus
Espèces Bacteria