Learn More
Cycloheximide, TRC
Code produit 30360263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
100mg
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30360263 1 g 1g
30362943 100 mg 100mg
30366239 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360263 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9882701G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-81-9
Formule moléculaire C15 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
Synonyme 2,6-Piperidinedione, 4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]-, [1S-[1α(S*),3α,5β]]-, Glutarimide, 3-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]- (7CI,8CI), Naramycin A (6CI), 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]-2,6-piperidinedione, (-)-Cycloheximide, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Acti-Aid, Acti-dione, Acti-dione BR, Acti-dione PM, Acti-dione TGF, Actidion, CHX, Cicloheximide, Cycloheximide, FT 3422-2, LDN 97549, NM-MCD 80, NSC 185, Naramycin, Naramycin Microcapsule D 80, Naramycin NM-MCU 80, TZA, U 4527, l-Cycloheximide, β-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide
Nom IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-diméthyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyéthyl]pipéridine-2,6-dione
SMILES C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheximide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Poids de la formule 281.1627