Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, ultra-pure, 95 %
Code produit 15458449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15458449 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66901.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.85€
    82.65€ / 1g
    Économisez 19.20€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur de la synthèse de protéines dans les cellules eucaryotes
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheximide
Type Cycloheximide
Note relative au nom Ultrapure
Forme physique Poudre
CAS 66-81-9
Point de fusion 111°C to 116°C
Couleur Crème à blanc
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C15H23NO4
Numéro MDL MFCD00082346
Numéro UN UN2811
Beilstein 88868
Point d’ébullition 492°C
Merck Index 14,2728
Synonyme 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO, acetone, ethanol and methanol; Slightly soluble in water with sonication
Clé InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Nom IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
CID PubChem 6197
ChEBI CHEBI:27641
Poids de la formule 281.35
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cycloheximide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide