Learn More
Cyclohexyl 2-chloroacétate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclohexyl 2-chloroacetate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | ClCH2CO2C6H11 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 176.64 |
| Pourcentage de pureté | 97% |