Learn More
Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Code produit 30364097
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364097 100 mg -
30350316 500 mg -
30355181 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364097 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC988453100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953-91-3
Formule moléculaire C13H18O3S
Poids moléculaire (g/mol) 254.35
Synonyme Cyclohexyl P-Toluenesulfonate
Nom IUPAC cyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h7-10,12H,2-6H2,1H3
Poids de la formule 254.0977