Learn More
Acrylate de cyclohexyle, 98+ %, stab. Avec 100ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377796 5 g 5g
11387796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12925.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3066-71-5
Formule moléculaire C9H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00046349
Clé InChI KBLWLMPSVYBVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl acrylate, 2-propenoic acid, cyclohexyl ester, sartomer sr 220, acrylic acid, cyclohexyl ester, acrylic acid cyclohexyl ester, cyclohexylacrylate, acrylic acid cyclohexyl, acmc-209slu, wln: l6tj aov1u1, 4-06-00-00038 beilstein handbook reference
CID PubChem 18298
Nom IUPAC prop-2-énoate de cyclohexyle
SMILES C=CC(=O)OC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Point d’ébullition 182°C to 184°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1937528
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO– À des fins de recherche uniquement