Learn More
Bromure de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103450 1 L Flacon en verre 1L
10081740 5 mL Flacon en verre -
10397950 250 mL Flacon en verre 250mL
10434025 2.5 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10103450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159080010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-85-0
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.06
Numéro MDL MFCD00003819
Clé InChI AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, Bromocyclohexane, ksc178g7n
CID PubChem 7960
Nom IUPAC Bromocyclohexane
SMILES BrC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl bromide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 166.0°C to 167.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11Br
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4960
Quantité 1 L
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 163.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide