Learn More
Bromure de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10397950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397950 250 mL Flacon en verre 250mL
10081740 5 mL Flacon en verre -
10103450 1 L Flacon en verre 1L
10434025 2.5 L Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10397950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159082500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-85-0
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.06
Numéro MDL MFCD00003819
Clé InChI AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, Bromocyclohexane, ksc178g7n
CID PubChem 7960
Nom IUPAC Bromocyclohexane
SMILES BrC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl bromide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 166.0°C to 167.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11Br
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4960
Quantité 250 mL
Beilstein 05, 24
Merck Index 15, 2723
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 163.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide