Learn More
Chlorure de cyclohexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10152470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10152470 1 kg Flacon en verre 1kg
10325840 100 g Flacon en verre 100g
10214140 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10152470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111300010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 542-18-7 | C6H11Cl | 118.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-18-7
Formule moléculaire C6H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 118.61
Numéro MDL MFCD00003822
Clé InChI UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
CID PubChem 10952
ChEBI CHEBI:39156
Nom IUPAC Chlorocyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl chloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion -44°C
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 142°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11Cl
Indice de réfraction 1.4610 to 1.463
Quantité 1 kg
Beilstein 05, 21
Merck Index 15, 2725
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.02g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and diethyl ether
Viscosité 1.73 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexyl chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.