Learn More
Hexanoate de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437124 25 g 25g
11447124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21547.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6243-10-3 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6243-10-3
Numéro MDL MFCD00046356
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl hexanoate
Formule moléculaire C12H22O2
Indice de réfraction 1.446
Quantité 25 g
Synonyme hexanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl caproate, unii-v3b77j8gnh, v3b77j8gnh, cyclohexyl n-hexanoate, hexanoic acid cyclohexyl ester, acmc-1b676, 4-4-methoxyphenyl-1,3-thiazol-4-amine
Clé InChI DTNOERNOMHQUCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)OC1CCCCC1
Nom IUPAC Hexanoate de cyclohexyle
Poids moléculaire (g/mol) 198.31
CID PubChem 80388
Poids de la formule 198.31
Pourcentage de pureté 99%