Learn More
Hexanoate de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447124 100 g 100g
11437124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21547.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6243-10-3 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6243-10-3
Numéro MDL MFCD00046356
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl hexanoate
Formule moléculaire C4H9NO
Indice de réfraction 1.446
Quantité 100 g
Synonyme 3-oxetanemethanamine, 3-aminomethyl-oxetane, 3-aminomethyloxetane, 1-oxetan-3-yl methanamine, c-oxetan-3-yl-methylamine, oxetan-3-ylmethamine, oxetane-3-methanamine, n-methyl-3-oxetanamne, oxetane-3-ylmethanamine, pubchem23208
Clé InChI KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CO1)CN
Nom IUPAC Oxétan-3-ylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
CID PubChem 46840007
Poids de la formule 198.31
Pourcentage de pureté 99%