Learn More
Isocyanate de cyclohexyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10648162 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10648162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3173-53-3 | C7H11NO | 125.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3173-53-3 , 95-50-1
Formule moléculaire C7H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 125.17
Numéro MDL MFCD00003840
Clé InChI KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl isocyanate, cyclohexylisocyanate, cyclohexane, isocyanato, isocyanato-cyclohexane, isocyanic acid, cyclohexyl ester, unii-t699595blw, isocyanic acid cyclohexyl ester, chi, cyclohexanisocyanate, cyclohexyl-isocyanate
CID PubChem 18502
ChEBI CHEBI:136604
Nom IUPAC isocyanatocyclohexane
SMILES O=C=NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl isocyanate
Note relative au nom 98+%
Couleur Ambre à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11NCO
Indice de réfraction 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Beilstein 12, II, 12
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.