Learn More
Isocyanure de cyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558873 5 g Flacon en verre 5g
10091750 1 g Flacon en verre 1g
10015773 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10558873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    97.65€ / 5g
    Économisez 19.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 931-53-3 | C7H11N | 109.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-53-3
Formule moléculaire C7H11N
Poids moléculaire (g/mol) 109.17
Numéro MDL MFCD00003839
Clé InChI XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
CID PubChem 79129
ChEBI CHEBI:17966
Nom IUPAC isocyanocyclohexane
SMILES [C-]#[N+]C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl isocyanide
Couleur Brun à incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 173.0°C to 176.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11NC
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4520
Quantité 5 g
Fieser 06,152
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Poids de la formule 109.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexyl isocyanide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.