Learn More
Isothiocyanate de cyclohexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324539 5 g 5g
11437427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15585.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1122-82-3 | C7H11NS | 141.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-82-3
Formule moléculaire C7H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 141.232
Numéro MDL MFCD00003841
Clé InChI MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
CID PubChem 14289
Nom IUPAC isothiocyanatocyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexyl isothiocyanate
Densité 1.033g/mL
Point d’ébullition 219°C
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5380
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 774525
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 141.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide